Learn More
Acide nitrique, réactif ACS, solution à 68-70 % dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10015990
Click to view available options
Quantité:
25 ml
500ml
2,5 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7697-37-2, 7732-18-5
Formule moléculaire HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 63.01
Numéro MDL MFCD00011349
Clé InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
CID PubChem 944
ChEBI CHEBI:48107
Nom IUPAC acide nitrique
SMILES O[N+]([O-])=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Nitric acid
Couleur Incolore
Point de fusion -42,0°C
Point d’ébullition 122,0°C
% min. CAS 68.0, 30.0
% max. CAS 70.0, 32.0
Densité 1,4000 g/ml
Métaux lourds (sous forme de Pb) 0,2 ppm max.
Conditionnement Bouteille en verre
Résidus après l’allumage 0,0005% max.
Gravité spécifique 1,4
Quantité 25 ml
Formule linéaire HNO3
Forme physique Liquide exempt de matières en suspension ou de sédiments
Fieser 01,733; 03,212; 04,356; 05,474
Merck Index 15, 6663
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :> 100 g/100 ml (20°C).
Poids de la formule 63.01
Pourcentage de pureté 68.0 to 70.0%
Qualité Réactif ACS
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Nitric acid, 68-70% solution in water
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide oxydant Catégorie 3
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Hazard Statement
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.