Learn More
Acide nitrique, 70 %, dans l’eau, Thermo Scientific™ Code produit.: 17302481
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Acide nitrique, 70 %, dans l’eau, Thermo Scientific™
Code produit. 17302481
1 L
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 17302481
Marque: Thermo Scientific Acros 124650011
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Identifiants chimiques
CAS 7697-37-2, 7732-18-5
Formule moléculaire HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 63.01
Numéro MDL MFCD00011349
Clé InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC acide nitrique
SMILES O[N+]([O-])=O
Spécification
Aspect Liquide transparent (peut s’assombrir pendant la conservation)
Nom chimique ou matériau Acide nitrique
Composition 70 % d’acide nitrique, 30 % d’eau
Point de fusion -42°C
Point d’ébullition 122°C (760 mmHg)
Concentration 67 % à 70 %
Densité 1,4
Conditionnement Bouteille en plastique
Tension de vapeur 0,94 kPa (20°C)
Certificat d’analyse Disponibles
Quantité 1 L
Formule linéaire HNO3
Forme physique Liquide
Numéro UN 2031
Fieser 05-474
Merck Index 6608
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :> 100 g/100 ml (20°C)
Poids de la formule 63.01
Pourcentage de pureté 70%
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0458647 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/12/2023 Catalog Number124650025,124650011,124650010
Numéro de lotA0458646 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/12/2023 Catalog Number124650025,124650011,124650010
Numéro de lotA0454024 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number124650026,124650025,124650011,124650010
Numéro de lotA0454025 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number124650026,124650025,124650011,124650010
Numéro de lotA0454026 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number124650026,124650025,124650011,124650010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nitric acid (65 - 70%)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Liquide oxydant Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
  • P402-Stocker dans un endroit sec.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P405-Garder sous clef.
  • P406-Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en avec doublure intérieure résistant à la corrosion.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: nitric acid
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide nitrique, 70 %, dans l’eau, Thermo Scientific™ >