Learn More
Acide nitrique, 70 %, réactif ULTREX™ II, J.T. Baker™ Code produit.: 15508384
compliance-icons compliance-icons
Acide nitrique, 70 %, réactif ULTREX™ II, J.T. Baker™
Code produit. 15508384
1 L, Fluoropolymère, prélixivié
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Fluoropolymère, prélixivié
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 15508384
Marque: JT Baker 6901.1000
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Pour l’analyse élémentaire critique avec moins de 10 niveaux de parties par billion (ppt). Acide nitrique, 70 %, réactif ULTREX™ II, J.T. Baker™ est un acide extrêmement pur avec de faibles niveaux d’impuretés métalliques, spécialement pour l’analyse des éléments à l’état de traces ppt.
La pureté et la cohérence sont des exigences essentielles pour tous les produits chimiques réactifs, mais elles sont particulièrement importantes pour les acides.
  • Fabriqué à l’aide d’un traitement de pointe
  • Conditionné dans des conditions de chambre propre
  • La caractérisation postemballage est effectuée à l’aide de méthodes analytiques avancées
  • Un certificat d’analyse du lot actuel est fourni avec chaque étalon
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitric acid
CAS 7697-37-2
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 83°C
Densité 1,4 g/cm3
Conditionnement Fluoropolymère, prélixivié
Notes de qualité de la pureté Ultrapure reagent
Plage de pourcentage du dosage 67-70%
Notes de pourcentage du dosage p/p
Quantité 1 L
Formule moléculaire HNO3
Forme physique Liquide
Numéro MDL MFCD00011349
Synonyme hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
Informations sur la solubilité Entièrement miscible dans l’eau
Clé InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[N+]([O-])=O
Nom IUPAC acide nitrique
Poids moléculaire (g/mol) 63.01
CID PubChem 944
ChEBI CHEBI:48107
Poids de la formule 63.01g/mol
Qualité ULTREX™ II
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Liquide oxydant Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide nitrique, 70 %, réactif ULTREX™ II, J.T. Baker™ >