Learn More
Acide nitrique, 69,0 à 70,0 %, N.F., J.T. Baker™
Click to view available options
Quantité:
2,5 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
flacon en verre revêtu de PVC
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Nitric Acid |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Gravité spécifique | 1 L = 1,41 kg |
Quantité | 2,5 L |
Poids de la formule | 63.01 |
Pourcentage de pureté | 69.0 to 70.0% |
Qualité | NF |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Liquide oxydant Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.