Learn More
Acide nitrique 68 % d=1,42, Primar Plus™, pour l’analyse des métaux à l’état de traces, Fisher Chemical
HNO3, numéro CAS-7697-37-2, nitrate d’hydrogène, nital, aqua fortis, acide azotique, acide nitrique, acidum nitricum, rfna, salpetersaeure, vapeurs nitreuses, hydroxyde de nitryle, 2,5 L, CHEBI:48107, jaune, 63,02 g/mol, GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N, acide nitrique, -41°C, 11349, 63,012, flacon en plastique PEHD
99.95€ - 305.00€
Identifiants chimiques
CAS 7697-37-2
Formule moléculaire HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 63.01
Numéro MDL MFCD00011349
Clé InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nitrate d’hydrogène, acide azotique, vapeurs nitreuses, hydroxyde de nitryle, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
CID PubChem 944
ChEBI CHEBI : 48107
Nom IUPAC acide nitrique
SMILES O[N+]([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10456463
Afficher les documents
Fisher Chemical
N/2272/PB08
500 ml
99.95€
500mL
10149982
Afficher les documents
Fisher Chemical
N/2272/PB15
1 l
200.00€
1L
10098862
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
N/2272/PB17
2.5 l
305.00€
2.50L
Description
Description
HNO3, numéro CAS-7697-37-2, nitrate d’hydrogène, nital, aqua fortis, acide azotique, acide nitrique, acidum nitricum, rfna, salpetersaeure, vapeurs nitreuses, hydroxyde de nitryle, 2,5 L, CHEBI:48107, jaune, 63,02 g/mol, GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N, acide nitrique, -41°C, 11349, 63,012, flacon en plastique PEHD
Spécification
Identifiants chimiques
7697-37-2
63.01
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
944
acide nitrique
HNO3
MFCD00011349
nitrate d’hydrogène, acide azotique, vapeurs nitreuses, hydroxyde de nitryle, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
CHEBI : 48107
O[N+]([O-])=O
Spécification
Nitric Acid
Jaune
-41°C
0.94 kPa (20°C)
Liquide
nitrate d’hydrogène, acide azotique, vapeurs nitreuses, hydroxyde de nitryle, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
O[N+]([O-])=O
63.01
CHEBI : 48107
1
7697-37-2
Flacon en plastique PEHD
HNO3
MFCD00011349
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
acide nitrique
944
63.02 g/mol
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Nitric acid (>= 68%)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide oxydant Catégorie 3
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Nitric acid