Learn More
Acide nitrique 67-70%, Trace Metal™, pour l’analyse des métaux à l’état de traces, Fisher Chemical™
Code produit. 11395780 Tous les produits Fisher Chemical Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
500ml
1 l
2,5 L
missing translation for 'unitSize'
1L
2.50L
500mL
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 11395780
missing translation for 'mfr': Fisher Chemical A509P500
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
HNO3, numéro CAS-7697-37-2, 500 ml, jaune, 63,02 g/mol, -41°C, 11349, liquide, 0,94 kPa (20°C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7697-37-2
Formule moléculaire HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 63.01
Numéro MDL MFCD00011349
Clé InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC acide nitrique
SMILES O[N+]([O-])=O
Specifications
pH 1
Couleur Jaune
Point de fusion -41°C
Tension de vapeur 0,94 kPa (20°C)
Quantité 500ml
Forme physique Liquide
Poids de la formule 63.02g/mol
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Nitric acid 67-69%
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide oxydant Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Hazard Statement
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: Nitric acid