Learn More
Acide nitrique 67-70 %, Optima™, pour l’analyse élémentaire des ultra-traces, Fisher Chemical™
Code produit. p-20367 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
250 ml
500 ml
1 l
Conditionnement:
Flacon FEP
Conditionnement:
1L
250mL
500mL
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11974091
Marque: Fisher Chemical A467250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Acide nitrique, HNO3, numéro CAS 7697-37-2, acide nitrique, acidum nitricum, acide azotique, rfna, aqua fortis, hydroxyde de nitryle, salpetersaeure, vapeurs nitreuses, nital, nitrate d’hydrogène, 500 ml
  • Idéal pour l’analyse par ICP-MS et ICP-MS haute résolution.
  • Évalué pour 65 métaux à des concentrations en ppt de faible niveau.
  • Fabrication, purification et conditionnement dans une salle blanche de classe 1000.
  • Emballé dans des flacons en fluoropolymère FEP spécialement fabriqués et nettoyés pour maintenir l’intégrité du produit et éliminer la lixiviation des métaux due aux flacons en verre.
  • Durée de conservation de trois ans à partir de la date de fabrication, disponible sur le certificat d’authenticité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7697-37-2
Formule moléculaire HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 63.01
Numéro MDL MFCD00011349
Clé InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
CID PubChem 944
ChEBI CHEBI:48107
Nom IUPAC acide nitrique
SMILES O[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitric Acid
pH 1
Couleur Incolore Jaune
Point de fusion -41°C
Point d’ébullition 120,5°C
Densité 1,40 g/cm³
Conditionnement Flacon FEP
Tension de vapeur 0,94 kPa (20°C)
Certificat d’analyse Un certificat d’analyse de lot est inclus avec chaque flacon.
Quantité 250 ml
Forme physique Liquide
Numéro UN 2031
Merck Index 15, 6663
Poids de la formule 63.01
Qualité OPTIMA
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nitric acid 67-69%, Optima for Ultra traces analysis
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide oxydant Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Nitric acid