Learn More
Acide nitrique 67-70 %, Optima™, pour l’analyse élémentaire des ultra-traces, Fisher Chemical™
Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Quantité:
250 ml
500 ml
1 l
Conditionnement:
Flacon FEP
Unit Size:
1L
250mL
500mL
Description
Acide nitrique, HNO3, numéro CAS 7697-37-2, acide nitrique, acidum nitricum, acide azotique, rfna, aqua fortis, hydroxyde de nitryle, salpetersaeure, vapeurs nitreuses, nital, nitrate d’hydrogène, 500 ml
- Idéal pour l’analyse par ICP-MS et ICP-MS haute résolution.
- Évalué pour 65 métaux à des concentrations en ppt de faible niveau.
- Fabrication, purification et conditionnement dans une salle blanche de classe 1000.
- Emballé dans des flacons en fluoropolymère FEP spécialement fabriqués et nettoyés pour maintenir l’intégrité du produit et éliminer la lixiviation des métaux due aux flacons en verre.
- Durée de conservation de trois ans à partir de la date de fabrication, disponible sur le certificat d’authenticité.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Nitric Acid |
| pH | 1 |
| Couleur | Incolore Jaune |
| Point de fusion | -41°C |
| Point d’ébullition | 120,5°C |
| Densité | 1,40 g/cm³ |
| Conditionnement | Flacon FEP |
| Tension de vapeur | 0,94 kPa (20°C) |
| Certificat d’analyse | Un certificat d’analyse de lot est inclus avec chaque flacon. |
| Quantité | 250 ml |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Nitric acid 67-69%, Optima for Ultra traces analysis
- Dangers
- Liquide oxydant Catégorie 2
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Nitric acid
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction