Learn More
Acide nitrique 65 %, d=1,40, AR certifié, pour l’analyse, Fisher Chemical Code produit.: 10435392
Acide nitrique 65 %, d=1,40, AR certifié, pour l’analyse, Fisher Chemical
Code produit. 10435392
2,5 L
Click to view available options
Quantité:
1 l
2,5 L
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10435392
Marque: Fisher Chemical N/2185/PB17
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
HNO3, numéro CAS-7697-37-2, acide azotique, nitrate d’hydrogène, aqua fortis, acidum nitricum, acide nitrique, nital, vapeurs nitreuses, salpetersaeure, hydroxyde de nitryle, rfna, 2,5 L, CHEBI : 48107, jaune, 63,02 g / mol, GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N, acide nitrique, -41°C, 11349, 63.012, flacon en plastique PEHD
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7697-37-2
Formule moléculaire HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 63.01
Numéro MDL MFCD00011349
Clé InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
CID PubChem 944
ChEBI CHEBI:48107
Nom IUPAC acide nitrique
SMILES O[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitric Acid
pH 1
Couleur Jaune
Point de fusion -41°C
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Tension de vapeur 0,94 kPa (20°C)
Quantité 2,5 L
Forme physique Liquide
Poids de la formule 63.02g/mol
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
2 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2527387 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/02/2025 Catalog NumberN/2185/PB17,N/2185/25,N/2185/PB15
Numéro de lot2527134 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/02/2025 Catalog NumberN/2185/PB17,N/2185/25,N/2185/PB15
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Nitric acid (65%)
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide oxydant Catégorie 3
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Hazard Statement
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: Nitric acid
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Acide nitrique 65 %, d=1,40, AR certifié, pour l’analyse, Fisher Chemical >