Learn More
Acide nitrique, 65 %, Chem Lab™
Click to view available options
Quantité:
5 L
Spécification
Spécification
pH | < 1 |
Couleur | Incolore |
Concentration | Plus de 65 % de HNO3 |
Densité | 1,39 g/ml |
Odeur | Spécifique |
Quantité | 5 L |
Forme physique | Liquide |
Informations sur la solubilité | Soluble dans l’eau |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Liquide oxydant Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Nitric acid