Learn More
Acide nitrique, solution normalisée 1,0 N, Thermo Scientific Chemicals
Description
Acide nitrique, solution standardisée de 1,0N ; utilisé pour l’analyse volumétrique dans les laboratoires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Nitric acid |
Quantité | 500ml |
Forme physique | Liquide |
Informations sur la solubilité | Miscible with water and ether. |
Poids de la formule | 63.01 |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
N14L505 | Certificat d’analyse | 20/02/2025 | 035624.K2,035624.AP |
Z14K519 | Certificat d’analyse | 23/01/2025 | 035624.K2,035624.AP |
X01K524 | Certificat d’analyse | 14/11/2024 | 035624.K2,035624.AP |
X01K525 | Certificat d’analyse | 14/11/2024 | 035624.K2,035624.AP |
S21K522 | Certificat d’analyse | 22/08/2024 | 035624.K2,035624.AP |
Sécurité et traitement
- Nitric acid, 1.0N Standardized Solution
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Nitric acid