Learn More
Thermo Scientific Chemicals Jaune de nitrazine, qualité indicatrice
Code produit. 10404915
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5424-01-1
Formule moléculaire C5H5N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 139.11
Numéro MDL MFCD00003938
Clé InChI ZAGZIOYVEIDDJA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-(2,4-Dinitrophenylazo)-1-naphthol-3,6-disulfonic acid, disodium salt, 3-(2, 4-Dinitrophenylazo)-4-hydroxy-2, 7-naphthalenedisulfonic acid, 2-(2, 4-Dinitrophenylazo)-1-naphthol-3, 6-disulfonic acid
CID PubChem 72656
Nom IUPAC Acide 3-aminopyrazine-2-carboxylique
SMILES C1=CN=C(C(=N1)C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitrazine yellow
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 542.35
Qualité Indicateur
Conditionnement Flacon en verre
Ultraviolet visible 85% min.
Intervalle de transition visuelle from pH 6.0(bright yellow) to pH 7.2(bright blue)
Couleur Marron à orange
Quantité 25 g
Forme physique Poudre
Identifiant produit
  • Nitrazine Yellow