Learn More
Étalon de nitrate pour la chromatographie d’échange d’ions, SPEX CertiPrep™
Code produit. 11410289 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Quantité:
125 ml
500 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
NO&subscript_3;&superscript_minus;1000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitrate Standard
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
% min. CAS 0.1, 99.9
Quantité 125 ml
% max. CAS 0.1, 99.9
Type de solution Standard Solution
Certificat d’analyse Avec certificat d’analyse.
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS. La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
Type Certified Reference Material
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Solvant ou matrice H2O
À utiliser avec (application) Ion Chromatography
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 000 μg/ml
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire