Spécification
Quantité | 1000 mL |
Forme physique | Liquide |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 10
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1088675 | Certificat d’analyse | 18/03/2025 | RP 230 1000 |
1074563 | Certificat d’analyse | 06/03/2025 | RP 230 1000 |
1073703 | Certificat d’analyse | 06/03/2025 | RP 230 1000 |
1029194 | Certificat d’analyse | 05/03/2025 | RP 230 1000 |
1087186 | Certificat d’analyse | 05/03/2025 | RP 230 1000 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eau sans nitrate, Fisher Chemical™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu