Learn More
Nitrate Anion Standard, 0,2 mg/ml, Reagecon™
Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
Description
Cet étalon est préparé, testé, certifié et vérifié en respectant exactement le même régime que celui déjà présenté pour les normes ICP-MS. Il offre une confiance dans la fiabilité de l’analyse par chromatographie ionique. Tous sont préparés à partir de matières premières de haute pureté et sont traçables selon les normes du NIST, dans la mesure du possible.
Spécification
Spécification
| Tension de vapeur | 23hPa (at 20°C) |
| Noms d’analytes ou de composants | NO3 ion in H2O matrix |
| Densité | 1.00035g/cm3 |
| Forme physique | Liquide |
| Formule moléculaire | NO3 • H20 |
| Point de fusion | 0°C |
| Point d’ébullition | 100°C |
| Solubilité | Entièrement miscible |
| Élément | NO3 ion |
| Solvent or Matrix | Water |
| Afficher plus |