missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ressort hélicoïdal de compression en nitinol, diamètre du fil 1,0 mm (0,039 po), diamètre moyen de la bobine 7,0 mm (0,28 po), alliage M
Click to view available options
Quantité:
100 Pc.
25 Pc.
Unit Size:
100 pièces
25 pièces
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Nitinol compression coil spring, Alloy M |
| Note relative au nom | Wire diameter 1.0mm (0.039 in.), mean coil diameter 7.0mm (0.27 in.), mean coil diameter 7.0mm (0.28 in.) |
| Quantité | 100 Pc. |
| Odeur | Odorless |
| Numéro MDL | MFCD02091734 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction