Learn More
Fil de niobium, 0,5 mm (0,02 po) de diamètre, 99,96 % (base de métaux à l’exception de Ta), Thermo Scientific Chemicals
54.77€ - 560.79€
Identifiants chimiques
CAS 7440-03-1
Formule moléculaire Nb
Poids moléculaire (g/mol) 92.91
Numéro MDL MFCD00011126
Clé InChI GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
CID PubChem 23936
ChEBI CHEBI:33344
Nom IUPAC niobium
SMILES [Nb]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11367887
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
014335.BU
25 cm
54.77€
25cm
11387887
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
014335.BY
100 cm
148.74€
100cm
11377887
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
014335.CC
500 cm
560.79€
500cm
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7440-03-1
92.91
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
23936
niobium
Nb
MFCD00011126
columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
CHEBI:33344
[Nb]
Spécification
Niobium wire
7440-03-1
Nb
columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
[Nb]
92.91
CHEBI:33344
Odorless
Câble
0.5mm (0.02 in.) dia.
(pureté du métal, à l’exclusion du Ta)
MFCD00011126
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
niobium
23936
99.96%
≈1.68g/m
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-113-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante