Learn More
Fil de niobium, 0,25 mm (0,01 po) de diamètre, 99,99 % (base de métaux à l’exception de Ta), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11341338
Fil de niobium, 0,25 mm (0,01 po) de diamètre, 99,99 % (base de métaux à l’exception de Ta), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11341338
100 cm
Click to view available options
Quantité:
25 cm
100 cm
500 cm
Code produit. 11341338
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010265.BY
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-03-1
Formule moléculaire Nb
Poids moléculaire (g/mol) 92.91
Numéro MDL MFCD00011126
Clé InChI GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
CID PubChem 23936
ChEBI CHEBI:33344
Nom IUPAC niobium
SMILES [Nb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Niobium wire
Note relative au nom 0.25mm (0.01 in.) dia.
Notes de pourcentage du dosage (pureté du métal, à l’exclusion du Ta)
Quantité 100 cm
Pourcentage de pureté 99.99%
Odeur Odorless
Poids ≈0.42g/m
Forme Câble
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotX08K048 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/12/2024 Catalog Number010265.CC,010265.BU,010265.BY
Numéro de lotZ10K015 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/12/2024 Catalog Number010265.CC,010265.BU,010265.BY
Numéro de lotX31K016 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/11/2024 Catalog Number010265.CC,010265.BU,010265.BY
Numéro de lotN29K011 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/03/2024 Catalog Number010265.CC,010265.BU,010265.BY
Numéro de lotP22I018 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number010265.CC,010265.BU,010265.BY
Nom du produit
Fil de niobium, 0,25 mm (0,01 po) de diamètre, 99,99 % (base de métaux à l’exception de Ta), Thermo Scientific Chemicals >