Learn More
Oxyde de niobium(V), 99,99 %, (à base de métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
46.93€ - 525.62€
Identifiants chimiques
CAS | 1313-96-8 |
---|---|
Formule moléculaire | Nb2O5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 265.81 |
Numéro MDL | MFCD00011128 |
Clé InChI | ZKATWMILCYLAPD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | niobium oxide, niobium v oxide, niobium pentoxide, diniobium pentaoxide, niobia, niobium pentaoxide, diniobium pentoxide, niobium 5+ oxide, nobum oxde |
CID PubChem | 123105 |
SMILES | O=[Nb](=O)O[Nb](=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10785853
|
Thermo Scientific Acros
193630100 |
10 g | Flacon en verre |
46.93€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10153970
|
Thermo Scientific Acros
193630500 |
50 g | Flacon en plastique |
144.72€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10229693
|
Thermo Scientific Acros
193632500 |
250 g | Flacon en plastique |
525.62€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-tracesIdentifiants chimiques
1313-96-8 | |
265.81 | |
ZKATWMILCYLAPD-UHFFFAOYSA-N | |
123105 |
Nb2O5 | |
MFCD00011128 | |
niobium oxide, niobium v oxide, niobium pentoxide, diniobium pentaoxide, niobia, niobium pentaoxide, diniobium pentoxide, niobium 5+ oxide, nobum oxde | |
O=[Nb](=O)O[Nb](=O)=O |
Spécification
Niobium(V) oxide | |
1313-96-8 | |
99.95 | |
Poudre | |
Nb2O5 | |
MFCD00011128 | |
niobium oxide, niobium v oxide, niobium pentoxide, diniobium pentaoxide, niobia, niobium pentaoxide, diniobium pentoxide, niobium 5+ oxide, nobum oxde | |
ZKATWMILCYLAPD-UHFFFAOYSA-N | |
dioxoniobioxy(dioxo)niobium | |
123105 | |
99.99% | |
4.47 |
1520.0°C | |
Blanc | |
100.0 | |
99.99% | |
Nb2O5 | |
15, 6645 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hf and hot h2so4, soluble in fused potassium hydrogen sulfate or, carbonates or hydroxides of the alkali metals | |
O=[Nb](=O)O[Nb](=O)=O | |
265.81 | |
265.8 | |
Base de métaux à l’état de traces | |
4.4700g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
missing translation for 'einecsNumber' : 215-213-6