Learn More
Feuille de niobium, 0,3 mm (0,01 po) d’épaisseur, hybridé, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11338598
Feuille de niobium, 0,3 mm (0,01 po) d’épaisseur, hybridé, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11338598
50 x 100 mm
Click to view available options
Quantité:
50 x 100 mm
100 x 200 mm
200 x 500 mm
Code produit. 11338598
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 040668.FY
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-03-1
Formule moléculaire Nb
Poids moléculaire (g/mol) 92.91
Numéro MDL MFCD00011126
Clé InChI GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
CID PubChem 23936
ChEBI CHEBI:33344
Nom IUPAC niobium
SMILES [Nb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Niobium foil
Note relative au nom 0.3mm (0.01 in.) thick, Annealed
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 50 x 100 mm
Pourcentage de pureté 99.8%
Odeur Odorless
Poids ≈12.9g/50x100mm
Forme Feuille
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotG30T013 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number040668.FY,040668.GK,040668.HQ
Numéro de lotJ30G11 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number040668.FY,040668.GK,040668.HQ
Numéro de lotB16R029 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/11/2021 Catalog Number040668.FY,040668.GK,040668.HQ
Numéro de lotC05W001 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/11/2021 Catalog Number040668.FY,040668.GK,040668.HQ
Numéro de lotK16J08 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/11/2021 Catalog Number040668.FY,040668.GK,040668.HQ
Nom du produit
Feuille de niobium, 0,3 mm (0,01 po) d’épaisseur, hybridé, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >