Learn More
Feuille de niobium, 0,127 mm (0,005 po) d’épaisseur, hybridé, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 x 10 cm
10 x 20 cm
20 x 50 cm
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Niobium foil |
Note relative au nom | 0.127mm (0.005 in.) thick, Annealed, Temper: soft |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Quantité | 10 x 20 cm |
Pourcentage de pureté | 99.8% |
Odeur | Odorless |
Poids | ≈5.44g/5x10cm |
Forme | Feuille |