Learn More
Feuille de niobium, 0,127 mm (0,005 po) d’épaisseur, 99,97 % (base de métaux à l’exception de Ta), Ta = 0,06 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
25 x 100 mm
50 x 100 mm
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Niobium foil |
Couleur | Gris ou Argent |
Note relative au nom | 0.127mm (0.005 in.) thick |
Notes de pourcentage du dosage | (base des métaux à l’exclusion du Ta), Ta ≤ 0,06 % |
Quantité | 25 x 25 mm |
Pourcentage de pureté | 99.97% |
Odeur | Odorless |
Poids | ≈0.68g/25x25mm |
Forme | Feuille |