Learn More
Feuille de niobium, 0,05 mm (0,002 po) d’épaisseur, hybridé, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
62.50€ - 201.00€
Identifiants chimiques
CAS 7440-03-1
Formule moléculaire Nb
Poids moléculaire (g/mol) 92.91
Numéro MDL MFCD00011126
Clé InChI GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
CID PubChem 23936
ChEBI CHEBI:33344
Nom IUPAC niobium
SMILES [Nb]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11314667
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
039702.GH
100 x 100 mm
62.50€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11304667
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
039702.HP
100 x 500 mm
201.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7440-03-1
92.91
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
23936
niobium
Nb
MFCD00011126
columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
CHEBI:33344
[Nb]
Spécification
Niobium foil
7440-03-1
Nb
columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
[Nb]
92.91
CHEBI:33344
Odorless
Feuille
0.05mm (0.002 in.) thick, Annealed
(Base des métaux)
MFCD00011126
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
niobium
23936
99.8%
≈4.29g/100x100mm
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-113-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante