Learn More
Feuille de niobium, épaisseur 0,025 ± 0,015 mm (0,001 ± 0,0006 po), 0,998, Thermo Scientific™
Forme : Env. .8.6 g/20 x 20 cm
78.65€ - 1271.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-03-1 |
---|---|
Formule moléculaire | Nb |
Poids moléculaire (g/mol) | 92.91 |
Numéro MDL | MFCD00011126 |
Clé InChI | GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio |
CID PubChem | 23936 |
ChEBI | CHEBI:33344 |
Nom IUPAC | niobium |
SMILES | [Nb] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11381328
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010263.CU |
20 x 20 cm | N/A | ||||||
11391328
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010263.CV |
20 x 100 cm | N/A | ||||||
11371328
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010263.CX |
20 x 500 cm | N/A | ||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
7440-03-1 | |
92.91 | |
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N | |
23936 | |
niobium |
Nb | |
MFCD00011126 | |
columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio | |
CHEBI:33344 | |
[Nb] |
Spécification
Niobium | |
7440-03-1 | |
99.80% | |
MFCD00011126 | |
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N | |
niobium | |
23936 | |
Odorless |
Argent à gris | |
Silver gray foil | |
Nb | |
columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio | |
[Nb] | |
92.91 | |
CHEBI:33344 | |
Feuille, 0,025 ± 0,015 mm (0,001 ± 0,0006 po) d’épaisseur |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-113-5
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante