Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nigrosine, pure, soluble dans l’eau, coloration biologique de haute pureté
Code produit. 10219703
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8005-03-6
Formule moléculaire C22H14N6Na2O9S2
Poids moléculaire (g/mol) 616.49
Numéro MDL MFCD00044681
Clé InChI HKBVRFLHNUEVRO-HMDKGIQMSA-L
Synonyme Acid Black 2, C.I. 50420
CID PubChem 44134531
Nom IUPAC disodium ; 4-amino-3-[(4-nitrophényl)diazényl]-5-oxo-6-(phénylhydrazinylidène)naphthalène-2,7-disulfonate
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nigrosine
Note relative au nom Water soluble, Pure
Beilstein 12, 130
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Spectre IR Authentique
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Spectrométrie UV Complies
Couleur Noir
Quantité 100 g
Forme physique Poudre cristalline