Learn More
Niflumic acid, MedChemExpress
Code produit. 16408346
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Code produit. 16408346
Marque: Medchem Express HYB0493
MedChemExpress Niflumic acid, a Ca2+-activated Cl- channel blocker, is an analgesic and anti-inflammatory agent used in the treatment of rheumatoid arthritis.
Niflumic acid, a Ca2+-activated Cl- channel blocker, is an analgesic and anti-inflammatory agent used in the treatment of rheumatoid arthritis.
Spécification
Nom chimique ou matériau Niflumic acid
CAS 4394-00-7
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C13H9F3N2O2
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (354.33 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=CC=CN=C1NC2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2)O
Poids moléculaire (g/mol) 282.22
Poids de la formule 282.22
Pourcentage de pureté 99.84%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.