Learn More
Nifedipine, Tocris Bioscience™
Code produit. 30000706
Click to view available options
Quantité:
100 mg
CaV1.x blocker
L-type calcium channel blocker.
Spécification
Nom chimique ou matériau Nifedipine
CAS 21829-25-4
Formule moléculaire C17H18N2O6
Numéro MDL MFCD00057326
Quantité 100 mg
Synonyme nifedipine, procardia, adalat, procardia xl, adalat cc, cordipin, corinfar, fenihidine, citilat, oxcord
Clé InChI HYIMSNHJOBLJNT-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O)C(=O)OC
Nom IUPAC 3,5-dimethyl 2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 346.34
CID PubChem 4485
ChEBI CHEBI:7565
Pourcentage de pureté >98%
Forme physique Solid