missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nidogen 2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | Nidogen 2 |
|---|---|
| Concentration | 0.17 mg/mL |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16801794
|
Proteintech
13530-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
16891784
|
Proteintech
13530-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Basement membranes, which are composed of type IV collagens, laminins, perlecan, and nidogen, are thin pericellular protein matrices that control a large number of cellular activities, including adhesion, migration, differentiation, gene expression, and apoptosis. Basement membranes, which are composed of type IV collagens, perlecan, and nidogen, are thin pericellular protein matrices that control a large number of cellular activities, including adhesion, migration, differentiation, gene expression, and apoptosis.Spécification
| Nidogen 2 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Mouse, Human | |
| B5DFC9, O88322, Q14112 | |
| 18074, 22795, 302248 | |
| Nidogen 2 Fusion Protein Ag4424 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| NID2 |
| 0.17 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| NID 2, NID2, Nidogen 2, nidogen 2 (osteonidogen), Osteonidogen | |
| Nid2 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit