Learn More
Chlorhydrate de chlorure de nicotinoyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15119273
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20260-53-1
Formule moléculaire C6H4ClNO·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 178.02
Numéro MDL MFCD00012820
Clé InChI MSYBLBLAMDYKKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nicotinoyl chloride hydrochloride, pyridine-3-carbonyl chloride hydrochloride, nicotinoyl chloride, hydrochloride, 3-pyridinecarbonyl chloride, hydrochloride, 3-pyridinecarbonyl chloride hydrochloride, nicotinic acid chloride hydrochloride, nicotinoylchloride hydrochloride, 3-pyridinecarbonyl chloride, hydrochloride 1:1, nicotinyl chloride hydrochloride, nicotinoyl chloride hcl
CID PubChem 88438
Nom IUPAC Chlorure de pyridine-3-carbonyle ; chlorhydrate
SMILES C1=CC(=CN=C1)C(=O)Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Nicotinoyl chloride hydrochloride
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 151.0°C to 156.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Poids de la formule 178.02
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Nicotinoyl chloride hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.