Learn More
Acide nicotinique, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10081320
Acide nicotinique, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10081320
500 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Code produit. 10081320
Marque: Thermo Scientific Acros 128295000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59-67-6
Formule moléculaire C6H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 123.11
Numéro MDL MFCD00006391
Clé InChI PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nicotinic acid, niacin, 3-pyridinecarboxylic acid, 3-carboxypyridine, wampocap, acidum nicotinicum, apelagrin, pellagrin, akotin, daskil
CID PubChem 938
ChEBI CHEBI:15940
Nom IUPAC Acide pyridine-3-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=CC=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Nicotinic acid
Note relative au nom 99.5%
% min. CAS 99.4
% max. CAS 100.0
Point de fusion 236.0°C to 239.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 1% max. (105°C, 1 hr.)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 500 g
Beilstein 22,38
Merck Index 15,661
Informations sur la solubilité Solubility in water: 17g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in ethanol (10g/L at 20°C),eth,er,soluble in propylene glycol,in alkali hydroxides,and carbonates,freely soluble in boiling water or boiling ethanol
Poids de la formule 123.11
Pourcentage de pureté 99.5%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0469115 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number128291000,128290100,128290050,128295000,128290025
Numéro de lotA0466601 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/10/2024 Catalog Number128291000,128290100,128290050,128295000,128290025
Numéro de lotA0457933 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/12/2023 Catalog Number128291000,128290100,128290050,128295000,128290025
Numéro de lotA0454739 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number128291000,128290100,128290050,128295000,128290025
Numéro de lotA0448993 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/01/2023 Catalog Number128291000,128290100,128290050,128295000,128290025
compliance-icons
Identifiant produit
  • Nicotinic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Nom du produit
Acide nicotinique, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals >