Learn More
(-)-Nicotine Tartrate (solide blanc), Fisher BioReagents
Code produit. 10717935
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Verre ambré
Le tartrate de nicotine est utilisé dans les applications en recherche biochimique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65-31-6
Formule moléculaire C18H26N2O12
Poids moléculaire (g/mol) 462.408
Clé InChI RFEJUZJILGIRHQ-USHJUENDSA-N
Synonyme nicotine ditartrate
CID PubChem 122176683
Nom IUPAC (Ss)--dihydroxybutanedioic2S,3S)-2,3-acide dihydroxybutanédioïque ;(3S)-2,3-acide dihydroxybutanédioïque ;3-(1-méthylpyrrolidine-2-yl)pyridine
SMILES CN1CCCC1C2=CN=CC=C2.C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O.C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (-)-Nicotine Tartrate
Point de fusion 98.00°C
Couleur Blanc
Conditionnement Verre ambré
Quantité 250 mg
Merck Index 15, 6609
Rotation spécifique Report ° (+ or -)
Poids de la formule 462.4
Forme physique Solide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (-)-Nicotine Tartrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.