Learn More
β-nicotinamide adénine dinucléotide, forme oxydée, acide libre, > 98 %, MP Biomedicals™
Code produit. 11407560 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
Spécification
Nom chimique ou matériau β-Nicotinamide adenine dinucleotide, oxidized form, free acid
CAS 53-84-9
Couleur Blanc à jaune
Plage de pourcentage du dosage >98%
Formule moléculaire C21H27N7O14P2
Numéro MDL MFCD00150377
Quantité 1 g
Synonyme nicotinamide adenine dinucleotide, nad+, diphosphopyridine nucleotide, nad-oxidized, nicotinamide-adenine dinucleotide, dpn-ox, beta-nicotinamide adenine dinucleotide, dpn+, nad, nad +
Clé InChI BAWFJGJZGIEFAR-WIWLTUSXNA-N
SMILES NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Nom IUPAC Phosphate de [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurine-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolane-2-yl]méthoxy-oxidophosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoylpyridine-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolane-2-yl]méthyl
Poids moléculaire (g/mol) 663.43
CID PubChem 15938971
ChEBI CHEBI:57540
Poids de la formule 663.4 (Anhydrous)
Forme physique Poudre lyophilisée