Learn More
β-nicotinamide adénine dinucléotide hydraté, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10006153 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 10006153
Marque: Thermo Scientific Acros 124530050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 53-84-9 | C21H27N7O14P2 | 663.43 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tube Masterflex
• PharmaPure
• Tubulures Masterflex p. 1923 - 1947
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53-84-9
Formule moléculaire C21H27N7O14P2
Poids moléculaire (g/mol) 663.43
Numéro MDL MFCD00150377
Clé InChI BAWFJGJZGIEFAR-WIWLTUSXNA-N
Synonyme nicotinamide adenine dinucleotide, nad+, diphosphopyridine nucleotide, nad-oxidized, nicotinamide-adenine dinucleotide, dpn-ox, beta-nicotinamide adenine dinucleotide, dpn+, nad, nad +
CID PubChem 15938971
ChEBI CHEBI:57540
Nom IUPAC Phosphate de [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurine-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolane-2-yl]méthoxy-oxidophosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoylpyridine-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolane-2-yl]méthyl
SMILES NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau β-Nicotinamide adenine dinucleotide hydrate
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15, 6429
Informations sur la solubilité (1% in water) Clear colorless
Poids de la formule 663.43
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Cristalline