Learn More
Nicotinamide Adenine Dinucleotide, Serva Electrophoresis™
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
Spécification
Spécification
CAS | 53-84-9 |
Conditionnement | 1g |
Formule moléculaire | C21H27N7O14P2 |
Numéro MDL | MFCD00150377 |
Quantité | 1 g |
Synonyme | nadide, nad+, coenzyme i, beta-nad, beta-nad+, diphosphopyridine nucleotide, beta-diphosphopyridine nucleotide, enzopride, nicotinamide adenine dinucleotide, codehydrase i |
Clé InChI | BAWFJGJZGIEFAR-WIWLTUSXNA-N |
SMILES | NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O |
Nom IUPAC | 1-[(2R,3R,4S,5R)-5-{[({[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy}(hydroxy)phosphoryl phosphonato)oxy]methyl}-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]-3-carbamoyl-1λ⁵-pyridin-1-ylium |
Poids moléculaire (g/mol) | 663.43 |