Learn More
Oxyde de nickel d’étain dihydraté, Thermo Scientific Chemicals
Identifiants chimiques
CAS | 12035-38-0 |
---|---|
Formule moléculaire | NiO3Sn |
Poids moléculaire (g/mol) | 225.40 |
Numéro MDL | MFCD00054011 |
Clé InChI | SHULAURIUQUJKN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | Nickel stannate |
Description
It is used as an active pharmaceutical ingredient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12035-38-0 | |
225.40 | |
SHULAURIUQUJKN-UHFFFAOYSA-N |
NiO3Sn | |
MFCD00054011 | |
Nickel stannate |
Spécification
Nickel tin oxide dihydrate | |
Vert | |
NiO3Sn | |
Nickel stannate | |
SHULAURIUQUJKN-UHFFFAOYSA-N | |
261.43 (225.40 Anhydrous) |
12035-38-0 | |
Poudre | |
MFCD00054011 | |
Insoluble in water. | |
225.40 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H350-H372-H317
Peut provoquer le cancer.
Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H350i-H372
missing translation for 'einecsNumber' : 234-824-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only