Learn More
Feuille mince de nickel, 0,0125 mm (0,000492 po) d’épaisseur, 99,8 % (base des métaux à l’exception du Co), Co nominal à 0,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11338717
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-02-0
Formule moléculaire Ni
Poids moléculaire (g/mol) 58.69
Numéro MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clé InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
CID PubChem 935
ChEBI CHEBI:28112
Nom IUPAC nickel
SMILES [Ni]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel Thinfoil
Note relative au nom 0.0125mm (0.000492 in.) thick, Not certified pinhole free
Notes de pourcentage du dosage (base des métaux à l’exclusion du Co), Co nominal 0,8 %
Quantité 100 x 100 mm
Pourcentage de pureté 99.8%
Odeur Odorless
Poids ≈0.07g/25x25mm
Forme Feuille