Learn More
Cole-Parmer™ Spatules de laboratoire en nickel / acier inox
Conçue pour un échantillonnage précis des poudres ou des sels. Différents styles d’extrémités sont disponibles pour les spatules en nickel / acier inox.
Marque: Cole-Parmer™ 06369-07
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Conçue pour un échantillonnage précis des poudres ou des sels.Les spatules en nickel / acier inox sont proposées dans divers styles d’extrémités.
- Spatules de laboratoire en nickel / acier inox
- Disponibles avec finition vitrée ou miroir
- Faciles à nettoyer
- Différents styles et tailles adaptés à une variété de besoins en laboratoire
- 3/boîte
Spécification
3 Paquets | |
Spatule de laboratoire | |
En acier inox (304), nickel | |
18,1 cm |
Extrémité ronde | |
7,125 in | |
Extrémité arrondie |