Learn More
Siliciure de nickel, 99 % (analyse de métaux à l’exclusion du Co), Co 0,1-1 %, Thermo Scientific Chemicals
110.00€ - 415.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12059-14-2 |
---|---|
Formule moléculaire | Ni2Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 145.472 |
Numéro MDL | MFCD00151367 |
Clé InChI | RUFLMLWJRZAWLJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | nickel silicide, dinickelylidenesilane |
CID PubChem | 14767304 |
SMILES | [Si](=[Ni])=[Ni] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11383308
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036251.18 |
50 g |
110.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11393308
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036251.30 |
250 g | |||||||
Description
Ni silicides have been widely investigated for contact materials in microelectronic devices. Electroplating is another major use of the metal. nickel silicide/silicon nanowire heterostructures have been used to produce field-effect transistors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12059-14-2 | |
145.472 | |
RUFLMLWJRZAWLJ-UHFFFAOYSA-N | |
14767304 |
Ni2Si | |
MFCD00151367 | |
nickel silicide, dinickelylidenesilane | |
[Si](=[Ni])=[Ni] |
Spécification
Nickel silicide | |
Poudre | |
Ni2Si | |
UN3077 | |
Insoluble in water. | |
[Si](=[Ni])=[Ni] | |
14767304 | |
99% |
12059-14-2 | |
(métaux à l’exception de Co), Co 0,1 à 1 % | |
MFCD00151367 | |
nickel silicide, dinickelylidenesilane | |
RUFLMLWJRZAWLJ-UHFFFAOYSA-N | |
145.472 | |
145.47 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H350-H372-H317
Peut provoquer le cancer.
Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H350i-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :9 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L’ENVIRONNEMENT, SOLIDES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 235-033-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only