Learn More
Solution de placage au nickel Thermo Scientific Chemicals, sans électricité
Code produit. 11385148
Click to view available options
Quantité:
250 ml
1 l
Conditionnement:
1L
250mL
Code produit. 11385148
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 044069.K2
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour le placage au silicium, germanium, arsénide de gallium
For plating on silicon, germanium, gallium arsenide, cadmium sulfide, gold, nickel, iron and Kovar
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel plating solution
Forme physique Liquide
Couleur Vert
Quantité 1 l
Odeur Ammonia-like
Numéro MDL MFCD00011137