Learn More
Solution de placage au nickel, chimique, sans ammoniac, Thermo Scientific Chemicals
Pour le placage sur silicium, germanium, arséniure de gallium, sulfure de cadmium, nickel ou Kovar
27.30€ - 79.90€
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel plating solution
Couleur Vert
Note relative au nom Electroless, ammonia free
Numéro MDL MFCD00011137
Numéro UN UN3082
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11305158
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
044070.AK
250 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11395148
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
044070.K2
1 L Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
For plating on silicon, germainium, gallium arsenide, cadmium sulfide, nickel or Kovar
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nickel plating solution
Electroless, ammonia free
UN3082
Vert
MFCD00011137
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H334-H350-H360-H372-H341-H302-H332-H315-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause cancer.
May damage fertility or the unborn child.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of causing genetic defects.
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
Causes skin irritation.
May cause an allergic skin reaction.
GHS P Statement
P273-P201-P309+P311-P501a
Avoid release to the environment.
Obtain special instructions before use.
IF exposed or if you feel unwell: Call a POISON CENTER or doctor/physician.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :9 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : TSCA