Learn More
Heathrow Scientific™ Nickel-plated Spatula
Spoons out powder and granular materials. Heathrow Scientific™ Nickel-plated Spatula also contains stainless steel wire for durability.
10.70€ - 41.90€
Spécification
Matériau | Fil en acier inox nickelé |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Jetable | Non |
Code produit | Marque | Modèle | Longueur (métrique) | Longueur (métrique) du bol | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Longueur (métrique) | Longueur (métrique) du bol | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12377509
|
Heathrow Scientific™
HS15909 |
Extrémité en forme de cuillère avec poignée plate | 225 mm | 38 mm |
10.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12367509
|
Heathrow Scientific™
HS15906 |
Extrémité de type Hayman avec cuillère plate | 150 mm | 12 mm |
41.90€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Made from nickel-plated, stainless steel wire
- Autoclavable
Spécification
Fil en acier inox nickelé | |
Autoclavable | |
Non |