Learn More
Phthalocyanine de nickel, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Nickel phthalocyanine |
Note relative au nom | 95% |
% min. CAS | 94.0 |
% max. CAS | 100.0 |
Couleur | Bleu |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 95% |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 5 g |
Poids de la formule | 571.21 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Nickel phthalocyanine
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .