Learn More
Nitrate de nickel, solution de modificateur de matrice, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Nickel nitrate |
CAS | 7697-37-2, 13478-00-7, 7732-18-5 |
Couleur | Vert |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 100 mL |
Formule moléculaire | HNO3 |
Numéro MDL | MFCD00011349 |
Synonyme | hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide |
Clé InChI | GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | O[N+]([O-])=O |