Learn More
Brand™ Contrôleur de pipette accu-jet™ pro
Assure un pipetage sans fatigue même en cas d’utilisation prolongée avec environ huit heures de pipetage continu sans rechargement. Le contrôleur de pipette BRAND™ accu-jet™ pro est conçu pour une sélection de la vitesse et du mode de distribution à une main. Un filtre à membrane hydrophobe de 0,2 μm et une soupape anti-retour intégrée assurent une protection contre la pénétration des liquides.
496.74€ - 623.00€
Spécification
Type de batterie | Hydrure métallique de nickel |
---|---|
Porosité | 0.2 μm |
Type | Contrôleur de pipette |
Type de filtre | Membrane hydrophobe |
Comprend | Batterie hybride nickel-métal, 2 couvercles de compartiment à piles, support mural, adaptateur secteur (100 à 240 V ; 50/60 Hz) et 2 filtres à membrane de rechange de 0,2 μm, stériles. 26304 sans rechargeur |
Code produit | Marque | Couleur | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10081422
|
Brand™
26303 |
Bleu royal | Europe (continent) | N/A | |||||
10011392
|
Brand™
26301 |
Magenta | Europe (continent) | N/A | |||||
10475062
|
Brand™
26300 |
Bleu foncé | Europe (continent) | N/A | |||||
10551433
|
Brand™
26302 |
Vert | Europe (continent) | N/A | |||||
10234982
|
Brand™
26304 |
Bleu foncé | S/O - chargeur non inclus | N/A | |||||
Description
- Sélection et mode de distribution à une seule main
- Conception ergonomique parfaitement équilibrée, avec un poids de seulement 190 g pour un pipetage sans fatigue même en cas d’utilisation prolongée.
- Limiteur de vitesse du moteur réglable – un réglage plus lent de la vitesse permet un contrôle encore plus sensible des taux de remplissage et de distribution pour les pipettes de plus faible volume.
- Une LED clignotante indique 2 heures à l’avance quand la batterie doit être rechargée. Environ huit heures de pipetage continu (avec une pipette de 10 ml) sans rechargement.
- La sortie directe des vapeurs liquides apporte une protection contre la corrosion pour prolonger la durée de vie de l’instrument.
- Un filtre à membrane hydrophobe de 0,2 μm et une soupape anti-retour intégrée assurent une protection contre la pénétration des liquides. S’adapte parfaitement aux pipettes en verre et en plastique de 0,1 à 200 ml
Spécification
Hydrure métallique de nickel | |
Contrôleur de pipette | |
Batterie hybride nickel-métal, 2 couvercles de compartiment à piles, support mural, adaptateur secteur (100 à 240 V ; 50/60 Hz) et 2 filtres à membrane de rechange de 0,2 μm, stériles. 26304 sans rechargeur | |
190 g | |
50/60 Hz |
0.2 μm | |
Membrane hydrophobe | |
1 unité | |
100/240 V |