Learn More
Fisherbrand™ Spatules Chattaway en nickel
Racle et soulève les matériaux dans des bouteilles ou des flacons. Les spatules Chattaway en nickel Fisherbrand™ sont non magnétiques et présentent une finition brillante.
43.30€ - 82.15€
Spécification
Quantité | 5 Paquets |
---|---|
Type de produit | Spatule Chattaway |
Largeur (métrique) | 10 mm |
Diamètre (métrique) externe | 3,6 mm |
Matériau | Nickel |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11553462
|
Fisherbrand™
|
100 mm |
43.30€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11583462
|
Fisherbrand™
|
200 mm |
82.15€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fabriquées en nickel
- L’extrémité courbée et arrondie racle et soulève des matériaux dans des bouteilles et des flacons
Spécification
5 Paquets | |
10 mm | |
Nickel |
Spatule Chattaway | |
3,6 mm |