Learn More
Feuille de molybdène en fer nickel, épaisseur 0,102 mm (0,004 po), hybridé, Thermo Scientific Chemicals
Forme : environ 40,1g / 150 x 300 mm
62.40€ - 105.53€
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel Iron Molybdenum foil
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids Ni:Fe:Mo; 80:15:4.2 wt%
Formule moléculaire Ni:Fe:Mo
Numéro MDL MFCD09910537
Forme Feuille
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15436735
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
045092.4K
150 x 300 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15456735
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
045092.HB
300 x 300 mm
86.53€
1 pièce
15426735
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
045092.@O
300 x 600 mm
105.53€
1 pièce
Description
Description
It is most commonly used as a high temperature, corrosion resistant metal alloy in steel, cast iron and super alloys for the military and defense industry, semiconductor industry and specialty machine shops.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nickel Iron Molybdenum foil
Ni:Fe:Mo
Feuille
Ni:Fe:Mo; 80:15:4.2 wt%
MFCD09910537
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H351-H317
Susceptible de provoquer le cancer.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H350-H372
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante