Learn More
Paillettes de molybdène en fer de nickel, -200 mailles, Thermo Scientific Chemicals
106.00€ - 241.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Nickel Iron Molybdenum flake |
---|---|
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | Ni:Fe:Mo; 81:17:2 wt% |
Densité | 0.29g/mL |
Numéro MDL | MFCD09910537 |
Numéro UN | UN3089 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15412417
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045610.30 |
250 g |
106.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15422417
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045610.A1 |
1 kg |
241.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nickel Iron Molybdenum flake | |
0.29g/mL | |
UN3089 | |
Paillettes |
Ni:Fe:Mo; 81:17:2 wt% | |
MFCD09910537 | |
−200 Mesh |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H228-H351-H317
Matière solide inflammable.
Susceptible de provoquer le cancer.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P201-P202-P210-P240-P241-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P370+P378q-P501c
H228-H317-H350-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :4,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :POUDRES MÉTALIQUES, INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Nickel Iron Molybdenum flake, -200 mesh
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only