Learn More
Tellurure de nickel(II), 99,9 % (à base de métaux, sans compter Co), Co 0,1-1 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11302198
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12142-88-0
Formule moléculaire NiTe
Poids moléculaire (g/mol) 186.29
Numéro MDL MFCD00016258
Clé InChI NPEUSMKUOOTUGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nickel telluride, imgreite, ccris 7583, nickel telluride nickel and nickel compounds, nickeltellurid
CID PubChem 62780
Nom IUPAC tellanylidenenickel
SMILES [Ni]=[Te]
Specifications
Nom chimique ou matériau Nickel(II) telluride
Forme physique Grumeaux
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (métaux à l’exception de Co), Co 0,1 à 1 %
Formule linéaire NiTe
Numéro UN UN3077
Poids de la formule 186.31
Pourcentage de pureté 99.9%