Learn More
Hexahydrate de sulfate de nickel(II), qualité réactif, Honeywell™
Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
250g
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nickel(II) sulfate hexahydrate |
| Point de fusion | 53°C |
| Couleur | Vert |
| pH | 4 to 6 (at 20°C) |
| Forme physique | Crystalline |
| Quantité | 250 g |
| Formule linéaire | NiSO4 · 6H2O |
| Numéro UN | UN3077 |
| Poids de la formule | 262.85g/mol |
| Odeur | Odorless |
| Afficher plus |