Learn More
Sulfate de nickel(II) hexahydraté, 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
32.26€ - 940.68€
Identifiants chimiques
CAS 10101-97-0, 7786-81-4
Formule moléculaire NiO46H2O
Poids moléculaire (g/mol) 262.85
Numéro MDL MFCD00149813
Clé InChI RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Synonyme nickel sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate hexahydrate, nickel 2+ sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928
CID PubChem 5284429
ChEBI CHEBI:53437
Nom IUPAC sulfate de nickel(2+) hexahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10500984
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
211081000
100 g Flacon en plastique
32.26€
100g
10256410
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
211085000
500 g Flacon en plastique
96.48€
500g
10034103
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
211080025
2.5 kg Flacon en plastique
310.55€
2.50kg
11974231
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
211080100
10 kg Récipient en plastique
940.68€
10kg
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Spécification
Identifiants chimiques
10101-97-0, 7786-81-4
262.85
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
5284429
sulfate de nickel(2+) hexahydraté
NiO46H2O
MFCD00149813
nickel sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate hexahydrate, nickel 2+ sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928
CHEBI:53437
O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]
Spécification
Nickel(II) sulfate hexahydrate
99%
98.5
98.5% min. (Complexometry)
NiSO4·6H2O
15,6602
Solubility in water: 625g/L (20°C). Other solubilities: sparingly soluble in alcohol
O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]
262.85
CHEBI:53437
99%
53.0°C
10101-97-0, 7786-81-4
100.0
NiO46H2O
MFCD00149813
nickel sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate hexahydrate, nickel 2+ sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
sulfate de nickel(2+) hexahydraté
5284429
262.85
Analytique
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Nocif par inhalation.
Susceptible d’induire des anomalies génétiques.
Risque avéré d’effets graves pour les organes par une exposition prolongée ou répétée.
Provoque une irritation cutanée.
M
Déclaration GHS P
Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée :Consulter un médecin.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Éviter le rejet dans l’environnement.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'rtecsNumber' : QR9600000
Identifiant produit
  • Nickel(II) sulfate hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.